Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 5 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 12.9 cm |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Universel, Makro |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific |
| Materiale | Polypropylen |