Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1000 til 5000μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Længde (metrisk) | 117 mm |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Makro |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Pipetman |
| Vis mere |