Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
Artikelnummer. 11648138 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
1000 til 5000μ L
250 til 2500μ L
500 til 2500μ L
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11648138 5000μ L Pakke med 250
11512823 1000 til 5000μ L Pakke med 500
11917754 1000 til 5000μ L Pakke med 250
11937754 1 til 5 ml Pakke med 250
17650627 1 til 5 ml Pakke med 250
11997744 500 til 2500μ L Pakke med 500
11987744 250 til 2500μ L Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11648138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.54 DKK
    155.19 DKK / Pakke med 250
    Spare 39.35 DKK
    20% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til brug med store pipetter
  • Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
  • Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
  • Alternativ mulighed til serologiske pipetter
  • Ikke-steril; certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5000μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,75 tommer.
Længde (metrisk) 150 mm
Format Bulk
Tip stil Universel, Makro
Til brug med (udstyr) Eppendorf Research, Jencons Sealpette, Genemate ISC Bio Express
Uddannet Nej