Få mere at vide
IKA™ Maxi MR 1 Digital
Artikelnummer. 16208631 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen:
150 l
Artikelnummer. Volumen
16208631 150 l
1 options
Artikelnummer. 16208631 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025002978
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Magnetisk omrører uden opvarmning.
  • Kraftig magnetomrører uden varmefunktion
  • Omrøringsmængde op til 150 L (H2O )
  • Fladt, robust kabinet i rustfrit stål
  • Ikke-låsende motor
  • Trinløs hastighed
  • Digital LED hastighedsdisplay
  • Timer (0 til 56 min) eller kontinuerlig drift
  • Integreret USB og RS 232 interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 600 rpm
Volumen 150 l
Dimensioner (L x B x H) 505 x 110 x 585 mm
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 500 x 500 mm
Elektriske krav 50/60 Hz, 35 W
Farve Blå, Sølv
Stopur 0 til 56 min.
Vægt (metrisk) 21.36 kg