Få mere at vide
Tork Maxi Centrefeed Dispenser
Artikelnummer. 30243810 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Rød, røg
Translucent Blue
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30243810 Rød, røg
30057826 Translucent Blue
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243810 Leverandør Tork Leverandørnr. 653008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1347.23 DKK
    1236.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 111.12 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tork Maxi Centerfeed Dispenser i Performance Design muliggør effektivitet og gør det hurtigere at få det nødvendige papir ved en optimeret enkelthåndsdosering. Den rette kombination af dispenser og visker vil øge produktiviteten og samtidig reducere dine samlede omkostninger.
  • Invester i udstyr, der holder – vores robuste centerfeed-dispenser er designet til at modstå de hårdeste miljøer.
  • Nem rengøring sparer tid og holder din arbejdsplads hygiejnisk.
  • Beskyt genopfyldninger mod snavs og reducer affaldsniveauet med denne dispensers sprøjtesikre hætte.
  • Sørg for enkel brug og lav vedligeholdelse med enhåndsdosering, høj kapacitet og nem genopfyldning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Centerfeed viskerdispenser
Farve Rød, røg
Alternativt varenummer 7322540430332
Dimensioner (L x B x H) 32.8 x 30.2 x 44.7 cm
Længde (metrisk) 32.8 cm
Bredde (metrisk) 30.2 cm
Højde (metrisk) 44.7 cm
Holder Vådservietter
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg
Model- Effekt
Mængde 1 hv.