Beskrivelse
- Invester i udstyr, der holder – vores robuste centerfeed-dispenser er designet til at modstå de hårdeste miljøer.
- Nem rengøring sparer tid og holder din arbejdsplads hygiejnisk.
- Beskyt genopfyldninger mod snavs og reducer affaldsniveauet med denne dispensers sprøjtesikre hætte.
- Sørg for enkel brug og lav vedligeholdelse med enhåndsdosering, høj kapacitet og nem genopfyldning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Centerfeed viskerdispenser |
| Farve | Translucent Blue |
| Alternativt varenummer | 7322540430936 |
| Dimensioner (L x B x H) | 32.8 x 30.2 x 44.7 cm |
| Længde (metrisk) | 32.8 cm |
| Bredde (metrisk) | 30.2 cm |
| Højde (metrisk) | 44.7 cm |
| Holder | Vådservietter |
| Materiale | Plast |
| Montering | Vægmontering |
| Vis mere |