Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi Box indsatser
Artikelnummer. 12397167 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12397167 40 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12397167
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikke Cleaver strålingsafskærmende indsatser til maxi-bokse.
  • Cleaver strålingsafskærmende indsatser.
  • Forskellige indsatser til at passe i Maxi kasser
  • 40 mm (højde) x 160 mm (bredde)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til Maxi kasser
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype Indsæt
Bredde (metrisk) 160mm