Få mere at vide
SICCO Maxi 2-Desiccator
Beskrivelse
- Aluminiumsramme med paneler lavet af akrylglas, to rum og to døre, inklusive fire hylder af rustfrit stål, to bakker og to hygrometre, fire hjul, brugbar med op til 8 hylder pr. rum.
- Forstærket aluminiumsramme med akrylpaneler
- To døre med magnetisk lås og cirkulær gummipakning
- Fire hjul (to af hjulene med bremser)
- Let aflæselige elektroniske hygrometre
- Hylder med variabel højde lavet af rustfrit stål
- Teleskophylder
- Tørrebakken
Tekniske data
Tekniske data
| Skab stil | Åbning foran |
| Produkttype | Ikke-vakuum Desiccator |
| Volumen (metrisk) | 156 l |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 560 x 1150 x 580 mm |
| Vægt (metrisk) | 34 kg |