Få mere at vide
Maxacalcitol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441919
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16441919 1 mg 1mg
16428038 10 mg 10mg
16423746 25 mg -
16420498 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16441919 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32339
MedChemExpress Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maxacalcitol
CAS 103909-75-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H42O4
Mængde 1 mg
Synonym 22-Oxacalcitriol
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (238.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](OCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Molekylvægt (g/mol) 418.61
Formel vægt 418.61
Procent renhed 96.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism