Få mere at vide
Honeywell™ Max engangs øreprop LS-400 Refill
Beskrivelse
- Blødt skum for komfort og ydeevne
- Klokkeformet design for maksimal komfort i øret uden at bakke ud af øregangen, nemmere at indsætte
- Glat, smudsafvisende overflade forhindrer snavs eller andre stoffer i at samle sig på huden eller trænge ind i øregangen
- Ideel til arbejdere, der har brug for at blokere for høj støj og kræver den bedste beskyttelse og komfort i en øreprop
- Europas mest brugte polyurethan øreprop
- Overlegen støjdæmpende ydeevne i en engangsøreprop
- Forbedret, konturform er lettere at indsætte og forbliver i for langvarig komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC Kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: 1219 EF-attest: 04.03.66 |
| Par pr pakke | 200 Par/Pk. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 37 dB |
| Stikform | Klokke |
| Produkttype | Engangs øreprop, dispenser refill |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyurethan |