Beskrivelse
The Max Rainbow Fluorescent Particles are designed to ensure optimal flow cytometer alignment
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C in the dark. |
| Format | Deionized water, 0.01% NP-40 |
| Konserveringsmiddel | 0.02% Sodium Azide |
| Mængde | 2 ml |
| Til brug med (applikation) | Flow Cytometry |
| Produktlinje | Novus |