Få mere at vide
Brannan Maks. og min. Rumtermometer og hygrometer
Artikelnummer. 17801287
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17801287 -10 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17801287 Leverandør Brannan Leverandørnr. 12/437/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 DKK
    105.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.09 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Termometer og hygrometer med auto reset max. og min. og bordstativ
  • Temperatur- og luftfugtighedsaflæsning
  • Maks. og min. aflæsninger med automatisk nulstilling
  • Stor farve LCD
  • Temperaturområde -10 til +50 °C
  • Luftfugtighedsområde 10 til 90 % relativ luftfugtighed
  • Letlæst komfortsymbol
  • Celsius og Fahrenheit kan skiftes
  • Ophængskrog og bordstativ
  • Batteri medfølger
Tekniske data
Type Digitalt termohygrometer
Fugtighedsområde 10 til 99 %
Opløsning 0,1 °C / 1 % RH
Nøjagtighed Fugtighed± 5 % RF mellem 30 og 60 % RF ellers± 8% RH
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C
Temperatur nøjagtighed Temperatur± 17 °C mellem 0 og 40 °C, ellers±° C
Alarmtyper Letlæselig komfortsymbol
Batteritype AAA
Display Type Stor farve LCD
Hukommelse Maks. og min. Læsning, med 24 timer. Auto-nulstilling
Dimensioner (L x B x H) 74 x 19.5 x 94 mm
Til brug med (applikation) Måler temperatur og luftfugtighed
Inkluderer Batteri og instruktioner