Få mere at vide
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Transformationsreagens til alger
Artikelnummer. 15405893
Skift visning
Mængde:
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405893 40 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15405893 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A24229
 Begrænset vare
På lager
En buffer, der forbedrer transformationseffektiviteten for flere stammer af Chlamydomonas -arter
MAX Efficiency™ Transformationsreagens for alger er en buffer, der forbedrer transformationseffektiviteten for flere stammer af Chlamydomonas- arter. En af de største forhindringer i forskning og udvikling med Chlamydomonas har været introduktionen af eksogent DNA i Chlamydomonas -stammer på grund af stive cellevægge. Metoder såsom omrøring af glasperler, elektroporering og mikropartikelbombardement er tilgængelige, men resulterer ofte i lav transformationseffektivitet.
MAX Efficiency™ Transformationsreagens for alger øger permeabiliteten af Chlamydomonas- cellevæggen og letter øget levering af DNA ind i cellekernen ved elektroporation. Blot dyrk Chlamydomonas -cellerne til tidlig log-fase, høst ved centrifugering og vask to gange med MAX Efficiency™ Transformationsreagens før elektroporering. Til dato har vi set> 200 gange stigning i transformationseffektivitet i forhold til tidligere anbefalede forhold i 10 forskellige Chlamydomonas- stammer, inklusive vildtype og mutanter, ved brug af cirkulært eller lineært DNA samt PCR-fragmenter.
  • Opnå> 1000 transformanter/μ g DNA for cellevægs(+) stammer
  • Opnå> 100 transformanter/μ g DNA for cellevægs(-) stammer
  • Transformer cirkulære eller lineære DNA- eller PCR-fragmenter
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Chlamydomonas
Indhold og opbevaring Indeholder:
1 flaske transformationsreagens, 250 ml
Udtrykssystem Alger
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje GeneArt
Produkttype Transformationsreagens
Mængde 40 reaktioner
Udvælgelsesagent (eukaryot) Hygromycin