Få mere at vide
Mavacamten, MedChemExpress
Beskrivelse
Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mavacamten |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1642288-47-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H19N3O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MYK461 SAR439152 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (304.87 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |