Få mere at vide
Brady™ Mat polyester RFID kemisk resistente glidemærker
Artikelnummer. 17445993
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17445993 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17445993 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 309083
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
UHF RFID-etiketter til brug på medicinske objektglas.
  • Til brug i medicinalindustrien og sundhedsvæsenet
  • Designet til brug på medicinske objektglas i laboratoriemiljøet
  • Polyester tagflademateriale med chip bundet til aluminiumsantenne ved hjælp af anisotropisk ledende filmklæbemiddel
  • Velegnet til termisk overførselsprint, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter er udvendigt viklet og 100 % inspiceret, 500 gode RFID-etiketter pr. rulle med dårlige mærker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) RFID-mærkning, sundheds- og hospitalsmærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) Sato CL4NX Plus industriel etiketprinter, Zebra™ ZT411 industriel etiketprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
nr. pr. pakke 500 Labels/Roll
Mængde 500 etiketter
Temperaturområde (engelsk) -112°F to 212°F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0114 in.
Tykkelse (metrisk) 0.29 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 20 mm
Dimensioner (LxB) 16 x 24 mm
Længde (engelsk) 0.63 in.
Bredde (engelsk) 0.94 in.
Bredde (metrisk) 24 mm
Højde (engelsk) 0.63 in.
Højde (metrisk) 16 mm
Alternativt varenummer THT-UHF-481-24x16