Få mere at vide
Brady™ Matte Finish Nylon Cloth Labels
Artikelnummer. p-8000572
Form:
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Oversigt:
9,53 mm i diameter
9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12830059
Brand: Brady™ 114866
Matte Finish Nylon Cloth Labels
  • Made from nylon cloth
  • Available in rectangle and circle shapes
  • Matt finish
Tekniske data
Oversigt 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Matte
Materiale Nylon Cloth
Produkttype Printer Labels
Til brug med (applikation) Centrifuge, Eppendorf and PCR Tubes, Vials and Tubes, Vial Tops, Conical and Large Tubes
Etiketter pr. række 1
Form Rektangel med afrundede hjørner
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (LxB) 9.53 x 25.40 mm
Længde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (metrisk) 9.53 mm