Få mere at vide
Brady™ Matte Finish Nylon Cloth Labels
Artikelnummer. 12830059
Skift visning
Form:
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Oversigt:
9,53 mm i diameter
9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Oversigt unitSize
12830059 Rektangel med afrundede hjørner 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter Hver
11524074 Rund 9,53 mm i diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12830059 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114866
Matte Finish Nylon Cloth Labels
  • Made from nylon cloth
  • Available in rectangle and circle shapes
  • Matt finish
Tekniske data
Oversigt 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Matte
Materiale Nylon Cloth
Produkttype Printer Labels
Til brug med (applikation) Centrifuge, Eppendorf and PCR Tubes, Vials and Tubes, Vial Tops, Conical and Large Tubes
Etiketter pr. række 1
Form Rektangel med afrundede hjørner
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (L x B) 9.53 x 25.40 mm
Længde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (metrisk) 9.53 mm