Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Engangsslangepatroner
Artikelnummer. 10707234 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Slangepatroner; Lille boring
Slangepatroner; Standard boring
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10707234 Slangepatroner; Standard boring Pakke med 5
10117633 Slangepatroner; Lille boring Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707234 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20130001
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Eliminer behovet for service eller kalibrering med engangsslangepatroner. Disse patroner dispenserer alt fra følsomme cellulære materialer til væsker med højt damptryk.
Eliminer behovet for service eller kalibrering med Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Engangsslangepatroner. Disse patroner dispenserer alt fra følsomme cellulære materialer til væsker med højt damptryk. De er forsteriliseret og kan nemt og hurtigt udskiftes.
Funktioner:
  • Engangs, bestrålede, prækalibrerede slanger
  • Standard-boring dyse: for mængder over 20μ L, og 6 til 96-brønds pladefyldning
  • Dyse med lille boring: til lavere volumen (1.0μ L og højere) applikationer
  • Rustfrit stål, PTFE-belagt: til brug med viskøse væsker, dispensering med 6 til 384 brønde og lavprofilplader
Inkluderer:
5 patroner pr. etui
Kompatibel med:
WellMate basisenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Engangsslangepatron
Oversigt Slangepatroner; Standard boring
Materiale PTFE
Volumen (metrisk) >20μ L
Mængde 5/Cs.