Få mere at vide
- Home
- Products
- Speciallaboratorieudstyr, -instrumenter og -apparater
- Mikropladeinstrumentering og -udstyr
- Mikropladeforseglingsudstyr
- Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal afdækningssystemer
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal afdækningssystemer
Artikelnummer. 11826103
| Artikelnummer. | Produktlinje | Oversigt | Farve | Sterilitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11826103 | Matrix™ SepraSeal | Pre-Split, Steril | Neutral | Steril | Pakke med 960 |
| 11373772 | Matrix™ SepraSeal | Mats, blå | Blå | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 11731218 | Matrix™ SepraSeal | Mats, Grøn | Grøn | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 11751218 | Matrix™ SepraSeal | Mats, Grå | Grå | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 11741218 | Matrix™ SepraSeal | Mats, lilla | Lilla | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 11711218 | Matrix™ SepraSeal | Mats, rød | Rød | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 11721218 | Matrix™ SepraSeal | Mats, gul | Gul | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 11855462 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, steril, blå | Blå | Steril | Pakke med 960 |
| 11865462 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, sterile, grønne | Grøn | Steril | Pakke med 960 |
| 11875462 | Matrix™ SepraSeal | Mats, Steril, Grå | Grå | Steril | Pakke med 960 |
| 11895462 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, sterile, lilla | Lilla | Steril | Pakke med 960 |
| 11805472 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, sterile, røde | Rød | Steril | Pakke med 960 |
| 11815472 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, sterile, gule | Gul | Steril | Pakke med 960 |
| 12094148 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Blå | Blå | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 12987365 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Grøn | Grøn | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 12997365 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Grå | Grå | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 12907375 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Lilla | Lilla | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 12004158 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Rød | Rød | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 12927375 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Gul | Gul | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 11912251 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Sterile, Blå | Blå | Steril | Pakke med 960 |
| 12947375 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Sterile, Grønne | Grøn | Steril | Pakke med 960 |
| 12957375 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Steril, Grå | Grå | Steril | Pakke med 960 |
| 12967375 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Sterile, Lilla | Lilla | Steril | Pakke med 960 |
| 12977375 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Sterile, Røde | Rød | Steril | Pakke med 960 |
| 12987375 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, Pre-Split, Sterile, Gule | Gul | Steril | Pakke med 960 |
| 10161293 | Matrix™ SepraSeal | Måtter, præ-splittet | Neutral | Ikke-steril | Pakke med 960 |
| 10019552 | Matrix™ DuraSeal | Bulk Caps | Neutral | Ikke-steril | Pakke med 500 |
| 10385213 | Matrix™ SepraSeal | Måtter | Neutral | Ikke-steril | - |
| 10233393 | Matrix™ SepraSeal | Måtter | Neutral | Steril | Pakke med 960 |
Beskrivelse
Opfylder en række anvendelses- og opbevaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal rørtætningsløsninger komplementerer den innovative linje af Thermo Scientific Matrix 2D og ikke-2D kodede lagerrør. Tilgængelig i en række formater for at tillade automatisk piercing, visuel identifikation og sterilitetspræference for at opfylde dine individuelle opbevaringsbehov.
Eksempel på adgangsmuligheder
- Designet til opbevaring ned til -°20 C, Matrix SepraSeal måtter fås i sterile, ikke-sterile, solide eller pre-split og en række farver til hurtig visuel prøveidentifikation
- Solide forseglinger kan fjernes for prøveadgang med Thermo Scientific Matrix SepraSeal hætten til fjernelse af værktøj, eller kan gennembores én gang
- Til applikationer, der involverer gentagen prøveadgang, kan en pre-split Matrix SepraSeal gennembores af automatiseret væskehåndteringsudstyr, der kræver meget lidt tryk, samtidig med at tætningens integritet bevares med selvforseglende lukning
- Til applikationer, der kræver opbevaring ned til -°80 C, er permanent installerede DuraSeals en ultra-robust SepraSeal-—mulighed, som også kan bruges til gentagne piercingsprocedurer
- Matrix DuraSeals Pre-Split V-formede design fører pålideligt og præcist automatiserede væskehåndteringsnåle ind på samme sted over flere piercinger selvforseglende —design bevarer prøvens integritet og forhindrer tab under opbevaring
Anvendelsesfleksibilitet
- Elastomer sikrer, at tætningsydelsen ikke forringes, selv efter flere hættepiercinger
- Matrix SepraSeal rørforseglingsløsningen tilbyder fleksibiliteten ved individuel rørkapsel, mens den også giver mulighed for at påføre 96 kapsler på én gang
- Leveres i måtter med 96 hætter hver, forseglingen er sikker og ensartet hver gang, når den påføres med Thermo Scientific SuperSealer
- Når SuperSealeren har påført måtten, skal du blot trække bagsidearket op for at afsløre 96 individuelt forseglede rør —til applikationer, hvor der kræves flere piercinger
- Matrix DuraSeal dækselsystemet fås i bulk eller forudinstalleret i en bred vifte af vores opbevaringsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Matrix™ SepraSeal |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Pre-Split, Steril |
| nr. pr. sag | 10 måtter af 96 hætter/Cs. |
| Septum | Pre-Split |
| Sterilitet | Steril |
| Produkttype | Croygenisk rør lukning |