Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal afdækningssystemer
Produktlinje:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Oversigt:
Bulk Caps
Måtter, Pre-Split, Blå
Måtter, Pre-Split, Grå
Måtter, Pre-Split, Grøn
Måtter, Pre-Split, Gul
Måtter, Pre-Split, Lilla
Måtter, Pre-Split, Rød
Måtter, Pre-Split, Steril, Grå
Måtter, Pre-Split, Sterile, Blå
Måtter, Pre-Split, Sterile, Grønne
Måtter, Pre-Split, Sterile, Gule
Måtter, Pre-Split, Sterile, Lilla
Måtter, Pre-Split, Sterile, Røde
Måtter, steril, blå
Måtter, sterile, grønne
Måtter, sterile, gule
Måtter, sterile, lilla
Måtter, sterile, røde
Mats
Mats, Grå
Mats, Grøn
Mats, Pre-Split
Mats, Steril, Grå
Mats, blå
Mats, gul
Mats, lilla
Mats, rød
Pre-Split, Steril
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Natural
Neutral
Rød
Sterilitet:
Non-sterile
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 960
Beskrivelse
Opfylder en række anvendelses- og opbevaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal rørtætningsløsninger komplementerer den innovative linje af Thermo Scientific Matrix 2D og ikke-2D kodede lagerrør. Tilgængelig i en række formater for at tillade automatisk piercing, visuel identifikation og sterilitetspræference for at opfylde dine individuelle opbevaringsbehov.
Eksempel på adgangsmuligheder
- Designet til opbevaring ned til -°20 C, Matrix SepraSeal måtter fås i sterile, ikke-sterile, solide eller pre-split og en række farver til hurtig visuel prøveidentifikation
- Solide forseglinger kan fjernes for prøveadgang med Thermo Scientific Matrix SepraSeal hætten til fjernelse af værktøj, eller kan gennembores én gang
- Til applikationer, der involverer gentagen prøveadgang, kan en pre-split Matrix SepraSeal gennembores af automatiseret væskehåndteringsudstyr, der kræver meget lidt tryk, samtidig med at tætningens integritet bevares med selvforseglende lukning
- Til applikationer, der kræver opbevaring ned til -°80 C, er permanent installerede DuraSeals en ultra-robust SepraSeal-—mulighed, som også kan bruges til gentagne piercingsprocedurer
- Matrix DuraSeals Pre-Split V-formede design fører pålideligt og præcist automatiserede væskehåndteringsnåle ind på samme sted over flere piercinger selvforseglende —design bevarer prøvens integritet og forhindrer tab under opbevaring
Anvendelsesfleksibilitet
- Elastomer sikrer, at tætningsydelsen ikke forringes, selv efter flere hættepiercinger
- Matrix SepraSeal rørforseglingsløsningen tilbyder fleksibiliteten ved individuel rørkapsel, mens den også giver mulighed for at påføre 96 kapsler på én gang
- Leveres i måtter med 96 hætter hver, forseglingen er sikker og ensartet hver gang, når den påføres med Thermo Scientific SuperSealer
- Når SuperSealeren har påført måtten, skal du blot trække bagsidearket op for at afsløre 96 individuelt forseglede rør —til applikationer, hvor der kræves flere piercinger
- Matrix DuraSeal dækselsystemet fås i bulk eller forudinstalleret i en bred vifte af vores opbevaringsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Matrix™ SepraSeal |
| Farve | Gul |
| Oversigt | Måtter, sterile, gule |
| nr. pr. sag | 10 måtter af 96 hætter/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Produkttype | Croygenisk rør lukning |