Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal afdækningssystemer
Artikelnummer. 11711218
Skift visning
Produktlinje:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Oversigt:
Bulkkondensatorer
Måtter
Måtter, før splittet
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Neutral
Rød
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 500
Pakke med 960
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produktlinje Oversigt Farve Sterilitet Pakningsstørrelse
11711218 Matrix™ SepraSeal Måtter Rød Ikke-steril Pakke med 960
11373772 Matrix™ SepraSeal Måtter Blå Ikke-steril Pakke med 960
11731218 Matrix™ SepraSeal Måtter Grøn Ikke-steril Pakke med 960
11751218 Matrix™ SepraSeal Måtter Grå Ikke-steril Pakke med 960
11741218 Matrix™ SepraSeal Måtter Lilla Ikke-steril Pakke med 960
11721218 Matrix™ SepraSeal Måtter Gul Ikke-steril Pakke med 960
11855462 Matrix™ SepraSeal Måtter Blå Steril Pakke med 960
11865462 Matrix™ SepraSeal Måtter Grøn Steril Pakke med 960
11875462 Matrix™ SepraSeal Måtter Grå Steril Pakke med 960
11895462 Matrix™ SepraSeal Måtter Lilla Steril Pakke med 960
11805472 Matrix™ SepraSeal Måtter Rød Steril Pakke med 960
11815472 Matrix™ SepraSeal Måtter Gul Steril Pakke med 960
12094148 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Blå Ikke-steril Pakke med 960
12987365 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Grøn Ikke-steril Pakke med 960
12997365 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Grå Ikke-steril Pakke med 960
12907375 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Lilla Ikke-steril Pakke med 960
12004158 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Rød Ikke-steril Pakke med 960
12014158 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Gul Ikke-steril Pakke med 10
12927375 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Gul Ikke-steril Pakke med 960
11912251 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Blå Steril Pakke med 960
12947375 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Grøn Steril Pakke med 960
12957375 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Grå Steril Pakke med 960
12967375 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Lilla Steril Pakke med 960
12977375 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Rød Steril Pakke med 960
12987375 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Gul Steril Pakke med 960
10161293 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Neutral Ikke-steril Pakke med 960
10019552 Matrix™ DuraSeal Bulkkondensatorer Neutral Ikke-steril Pakke med 500
10385213 Matrix™ SepraSeal Måtter Neutral Ikke-steril -
11826103 Matrix™ SepraSeal Måtter, før splittet Neutral Steril Pakke med 960
10233393 Matrix™ SepraSeal Måtter Neutral Steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 11711218 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4463RED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    745.20 DKK / Pakke med 960
    Spare 289.80 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opfylder en række anvendelses- og opbevaringskrav. Disse fleksible hætter tillader automatisk piercing, visuel identifikation og sterilitetspræference.
Opfylder en række anvendelses- og opbevaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal rørtætningsløsninger komplementerer den innovative linje af Thermo Scientific Matrix 2D og ikke-2D kodede lagerrør. Tilgængelig i en række formater for at tillade automatisk piercing, visuel identifikation og sterilitetspræference for at opfylde dine individuelle opbevaringsbehov.
Eksempel på adgangsmuligheder
  • Designet til opbevaring ned til -°20 C, Matrix SepraSeal måtter fås i sterile, ikke-sterile, solide eller pre-split og en række farver til hurtig visuel prøveidentifikation
  • Solide forseglinger kan fjernes for prøveadgang med Thermo Scientific Matrix SepraSeal hætten til fjernelse af værktøj, eller kan gennembores én gang
  • Til applikationer, der involverer gentagen prøveadgang, kan en pre-split Matrix SepraSeal gennembores af automatiseret væskehåndteringsudstyr, der kræver meget lidt tryk, samtidig med at tætningens integritet bevares med selvforseglende lukning
  • Til applikationer, der kræver opbevaring ned til -°80 C, er permanent installerede DuraSeals en ultra-robust SepraSeal-—mulighed, som også kan bruges til gentagne piercingsprocedurer
  • Matirx DuraSeals Pre-Split V-formede design fører pålideligt og præcist automatiserede væskehåndteringsnåle ind på samme sted over flere piercinger selvforseglende —design bevarer prøvens integritet og forhindrer tab under opbevaring
Anvendelsesfleksibilitet
  • Elastomer sikrer, at tætningsydelsen ikke forringes, selv efter flere hættepiercinger
  • Matrix SepraSeal rørforseglingsløsningen tilbyder fleksibiliteten ved individuel rørkapsel, mens den også giver mulighed for at påføre 96 kapsler på én gang
  • Leveres i måtter med 96 hætter hver, forseglingen er sikker og ensartet hver gang, når den påføres med Thermo Scientific SuperSealer
  • Når SuperSealeren har påført måtten, skal du blot trække bagsidearket op for at afsløre 96 individuelt forseglede rør —til applikationer, hvor der kræves flere piercinger
  • Matrix DuraSeal dækselsystemet fås i bulk eller forudinstalleret i en bred vifte af vores opbevaringsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Matrix™ SepraSeal
Farve Rød
Oversigt Måtter
nr. pr. sag 10 måtter af 96 hætter/Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Produkttype Croygenisk rør lukning