Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal afdækningssystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10233393
Produktlinje:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Oversigt:
Bulk Caps
Måtter, Pre-Split, Blå
Måtter, Pre-Split, Grå
Måtter, Pre-Split, Grøn
Måtter, Pre-Split, Gul
Måtter, Pre-Split, Lilla
Måtter, Pre-Split, Rød
Måtter, Pre-Split, Steril, Grå
Måtter, Pre-Split, Sterile, Blå
Måtter, Pre-Split, Sterile, Grønne
Måtter, Pre-Split, Sterile, Gule
Måtter, Pre-Split, Sterile, Lilla
Måtter, Pre-Split, Sterile, Røde
Måtter, steril, blå
Måtter, sterile, grønne
Måtter, sterile, gule
Måtter, sterile, lilla
Måtter, sterile, røde
Mats, Grå
Mats, Grøn
Mats, Steril, Grå
Mats, blå
Mats, gul
Mats, lilla
Mats, rød
Måtter
Måtter, præ-splittet
Pre-Split, Steril
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Neutral
Rød
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 960
Artikelnummer. 10233393
Brand: Thermo Scientific™ 4464
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder en række anvendelses- og opbevaringskrav. Disse fleksible hætter tillader automatisk piercing, visuel identifikation og sterilitetspræference.
Opfylder en række anvendelses- og opbevaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DuraSeal rørtætningsløsninger komplementerer den innovative linje af Thermo Scientific Matrix 2D og ikke-2D kodede lagerrør. Tilgængelig i en række formater for at tillade automatisk piercing, visuel identifikation og sterilitetspræference for at opfylde dine individuelle opbevaringsbehov.
Eksempel på adgangsmuligheder
  • Designet til opbevaring ned til -°20 C, Matrix SepraSeal måtter fås i sterile, ikke-sterile, solide eller pre-split og en række farver til hurtig visuel prøveidentifikation
  • Solide forseglinger kan fjernes for prøveadgang med Thermo Scientific Matrix SepraSeal hætten til fjernelse af værktøj, eller kan gennembores én gang
  • Til applikationer, der involverer gentagen prøveadgang, kan en pre-split Matrix SepraSeal gennembores af automatiseret væskehåndteringsudstyr, der kræver meget lidt tryk, samtidig med at tætningens integritet bevares med selvforseglende lukning
  • Til applikationer, der kræver opbevaring ned til -°80 C, er permanent installerede DuraSeals en ultra-robust SepraSeal-—mulighed, som også kan bruges til gentagne piercingsprocedurer
  • Matrix DuraSeals Pre-Split V-formede design fører pålideligt og præcist automatiserede væskehåndteringsnåle ind på samme sted over flere piercinger selvforseglende —design bevarer prøvens integritet og forhindrer tab under opbevaring
Anvendelsesfleksibilitet
  • Elastomer sikrer, at tætningsydelsen ikke forringes, selv efter flere hættepiercinger
  • Matrix SepraSeal rørforseglingsløsningen tilbyder fleksibiliteten ved individuel rørkapsel, mens den også giver mulighed for at påføre 96 kapsler på én gang
  • Leveres i måtter med 96 hætter hver, forseglingen er sikker og ensartet hver gang, når den påføres med Thermo Scientific SuperSealer
  • Når SuperSealeren har påført måtten, skal du blot trække bagsidearket op for at afsløre 96 individuelt forseglede rør —til applikationer, hvor der kræves flere piercinger
  • Matrix DuraSeal dækselsystemet fås i bulk eller forudinstalleret i en bred vifte af vores opbevaringsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Matrix™ SepraSeal
Farve Neutral
Oversigt Måtter
nr. pr. sag 10 måtter af 96 hætter/Cs.
Sterilitet Steril
Produkttype Croygenisk rør lukning