Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop rørhætter, hættebakker og hætteindsatser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6155280
Farve:
Blå
Farveløs
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Rød
Sort
Produkttype:
Skruehættebakke
Skruehættebakke, tom
Skruelåg
Skruelågindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 5
Pakke med 500
Artikelnummer. 11902261
Brand: Thermo Scientific™ 4470BLK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser, der fås i bakker eller i bulk, så de passer til en række forskellige applikationer.
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube hætter og indsatser fås i stativer i bakker eller i bulk for at passe til en række forskellige applikationer.
Overlegen kasketdesign
  • Pakningshætter sikrer kritisk prøvebeskyttelse i hele opbevaringstiden
  • Blød pakning komprimerer for at sikre en ordentlig tætning, hvilket forhindrer forurening udefra røret
  • Hættemateriale: Virgin klasse VI medicinsk kvalitet polypropylen med virgin klasse VI medicinsk kvalitet silikone O-ring
  • ScrewTop hætter er kompatible med opbevaring ned til -196 ºC
Cap-indstillinger forenkler prøveidentifikation
  • Hættebakker har standard mikropladeformat, der er kompatibelt med automatiseret udstyr
  • Kasketter er tilgængelige i syv farvemuligheder for at muliggøre prøveidentifikation
  • Farveindsatser klikker på hætten for en sikker pasform; indsatser er aftagelige
  • Indsatser fås i seks farver
Alle hætter og indsatser leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Skruelåg
Materiale Polypropylen
Farve Sort
Emballage Bulk, 500 kapsler
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) ScrewTop rør
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt