Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop rørhætter, hættebakker og hætteindsatser
Farve:
Blå
Farveløs
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Rød
Sort
Produkttype:
Skruehættebakke
Skruehættebakke, tom
Skruelåg
Skruelågindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 5
Pakke med 500
Beskrivelse
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube hætter og indsatser fås i stativer i bakker eller i bulk for at passe til en række forskellige applikationer.
Overlegen kasketdesign
- Pakningshætter sikrer kritisk prøvebeskyttelse i hele opbevaringstiden
- Blød pakning komprimerer for at sikre en ordentlig tætning, hvilket forhindrer forurening udefra røret
- Hættemateriale: Virgin klasse VI medicinsk kvalitet polypropylen med virgin klasse VI medicinsk kvalitet silikone O-ring
- ScrewTop hætter er kompatible med opbevaring ned til -196 ºC
Cap-indstillinger forenkler prøveidentifikation
- Hættebakker har standard mikropladeformat, der er kompatibelt med automatiseret udstyr
- Kasketter er tilgængelige i syv farvemuligheder for at muliggøre prøveidentifikation
- Farveindsatser klikker på hætten for en sikker pasform; indsatser er aftagelige
- Indsatser fås i seks farver
Alle hætter og indsatser leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skruehættebakke |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen, Silikone |
| Farve | Hvid |
| Emballage | 5 bakker med 96 kapsler |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Steril |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |