Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop rørhætter, hættebakker og hætteindsatser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11317201
Farve:
Blå
Farveløs
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Rød
Sort
Produkttype:
Skruehættebakke
Skruehættebakke, tom
Skruelåg
Skruelågindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 5
Pakke med 500
Artikelnummer. 11317201
Brand: Thermo Scientific™ 4477GRE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser, der fås i bakker eller i bulk, så de passer til en række forskellige applikationer.
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube hætter og indsatser fås i stativer i bakker eller i bulk for at passe til en række forskellige applikationer.
Overlegen kasketdesign
  • Pakningshætter sikrer kritisk prøvebeskyttelse i hele opbevaringstiden
  • Blød pakning komprimerer for at sikre en ordentlig tætning, hvilket forhindrer forurening udefra røret
  • Hættemateriale: Virgin klasse VI medicinsk kvalitet polypropylen med virgin klasse VI medicinsk kvalitet silikone O-ring
  • ScrewTop hætter er kompatible med opbevaring ned til -196 ºC
Cap-indstillinger forenkler prøveidentifikation
  • Hættebakker har standard mikropladeformat, der er kompatibelt med automatiseret udstyr
  • Kasketter er tilgængelige i syv farvemuligheder for at muliggøre prøveidentifikation
  • Farveindsatser klikker på hætten for en sikker pasform; indsatser er aftagelige
  • Indsatser fås i seks farver
Alle hætter og indsatser leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruehættebakke
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen, Silikone
Farve Grøn
Emballage 5 bakker med 96 kapsler
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Egnet til formålet Steril& PCR-klar