Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop rørhætter, hættebakker og hætteindsatser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10736554
Skift visning
Farve:
Blå
Farveløs
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Rød
Sort
Produkttype:
Skruehættebakke
Skruehættebakke, tom
Skruelåg
Skruelågindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 5
Pakke med 500
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
10736554 Farveløs Skruelåg Pakke med 500
11902261 Sort Skruelåg Pakke med 500
11932261 Orange Skruelåg Pakke med 500
11942261 Pink (Pink) Skruelåg Pakke med 500
11865482 Grå Skruehættebakke Pakke med 480
11875482 Pink (Pink) Skruehættebakke Pakke med 480
11632000 Rød Skruelåg Pakke med 500
10780140 Gul Skruelåg Pakke med 500
11681970 Grøn Skruelåg Pakke med 500
10401908 Hvid Skruelåg Pakke med 500
11651990 Lilla Skruelåg Pakke med 500
10040273 Rød Skruelågindsats Pakke med 500
11577429 Gul Skruehættebakke, tom Pakke med 5
12865601 Farveløs Skruehættebakke Pakke med 480
11642000 Rød Skruehættebakke Pakke med 480
11612010 Gul Skruehættebakke Pakke med 480
10290740 Blå Skruehættebakke Pakke med 480
11317201 Grøn Skruehættebakke Pakke med 480
11895482 Hvid Skruehættebakke Pakke med 480
11377201 Lilla Skruehættebakke Pakke med 480
11601970 Blå Skruelåg Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10736554 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1664.48 DKK
    1248.30 DKK / Pakke med 500
    Spare 416.18 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser, der fås i bakker eller i bulk, så de passer til en række forskellige applikationer.
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube hætter og indsatser fås i stativer i bakker eller i bulk for at passe til en række forskellige applikationer.
Overlegen kasketdesign
  • Pakningshætter sikrer kritisk prøvebeskyttelse i hele opbevaringstiden
  • Blød pakning komprimerer for at sikre en ordentlig tætning, hvilket forhindrer forurening udefra røret
  • Hættemateriale: Virgin klasse VI medicinsk kvalitet polypropylen med virgin klasse VI medicinsk kvalitet silikone O-ring
  • ScrewTop hætter er kompatible med opbevaring ned til -196 ºC
Cap-indstillinger forenkler prøveidentifikation
  • Hættebakker har standard mikropladeformat, der er kompatibelt med automatiseret udstyr
  • Kasketter er tilgængelige i syv farvemuligheder for at muliggøre prøveidentifikation
  • Farveindsatser klikker på hætten for en sikker pasform; indsatser er aftagelige
  • Indsatser fås i seks farver
Alle hætter og indsatser leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polypropylen, Silikone
Farve Farveløs
Emballage Bulk, 500 kapsler
Produktlinje Matrix
Stregkode Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 500μ L og 1,0 ml rør
Til brug med (udstyr) 500μ L og 1,0 ml skruetoprør
Egnet til formålet Steril& PCR-klar