Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop rørhætter, hættebakker og hætteindsatser
Artikelnummer. 10040273
Farve:
Blå
Farveløs
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Rød
Sort
Produkttype:
Skruehættebakke
Skruehættebakke, tom
Skruelåg
Skruelågindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 5
Pakke med 500
Artikelnummer. 10040273
Brand: Thermo Scientific™ 4471
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser, der fås i bakker eller i bulk, så de passer til en række forskellige applikationer.
Forenkle prøveopbevaring med disse farvekodede hætter og indsatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube hætter og indsatser fås i stativer i bakker eller i bulk for at passe til en række forskellige applikationer.
Superior Cap Design
  • Gasketed caps ensure critical sample protection over the storage lifetime
  • Soft gasket compresses to ensure a proper seal, preventing contamination from outside the tube
  • Cap material: Virgin class VI medical grade polypropylene with virgin class VI medical grade silicone O-ring
  • ScrewTop caps are compatible with storage down to -196ºC
Cap Options Simplify Sample Identification
  • Cap trays feature standard microplate format compatible with automated equipment
  • Caps are available in seven color options to enable sample identification
  • Color inserts snap into cap for a secure fit; inserts are removable
  • Inserts are available in six colors
All caps and inserts are supplied free from DNA, RNase, DNase, endotoxins and cytotoxins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruelågindsats
Materiale Plastic
Farve Rød
Emballage Bulk, 500 Caps
Produktlinje Matrix
Stregkode 2D
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 500 μL and 1.0 mL tubes
Til brug med (udstyr) 500 μL and 1.0 mL Screwtop Tube Caps
Egnet til formålet Sterile and PCR Ready