Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12841991
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Farve:
Klar
Ravgul
Emballage:
5 låsestativer med 96 rør
5 låseholdere med 96 rør
Bulk, 480 rør
Bulk, 480 rør
Egnet til formålet:
Steril og PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 4800
Artikelnummer. 12841991
Brand: Thermo Scientific™ 3741YEL
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase, med disse 1,0 ml skruetoprør, der inkluderer farvekodede hætter for at forenkle opbevaring.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør. Disse rør er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Anvendes i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere, manuelt og automatiseret afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder, 2D ScrewTop Tubes opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov.
Features:
Dependable Sample Protection
  • Tubes are constructed of virgin class VI medical grade polypropylene
  • Screw-top caps feature a soft silicone gasket that conforms to mating surfaces to ensure sample preservation
  • Racks are constructed of sturdy acrylonitrile butadiene styrene (ABS) to protect tubes in case of accidental dropping
  • Screw-top tubes are compatible with storage down to -196°C
Secure Tracking
  • Permanent, unique 2D barcode is laser-etched on the bottom of each tube
  • 2D barcode allows you to scan and decode tubes at once without removing them from the rack, and allows data to be associated with each tube
  • Compatible with our range of VisionMate readers
Superior Storage Format
  • ANSI-format latch racks maximize storage space and are compatible with multichannel manual pipettes or automated liquid handling equipment
  • Several capping/decapping options available to manipulate a single tube, 8 tubes, or 96 tubes at a time
Stringent Quality Control
  • Every 2D barcode is scanned for readability
  • Every 2D barcode is checked against the database of all previous Thermo Scientific 2D barcodes to ensure there are zero duplicates
  • Each tube is leak tested to ensure tube integrity and sample security
  • All tubes are supplied free from DNA, RNase, DNase, endotoxins and cytotoxins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Screw Top Tube
Lukningsfarve Gul
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bund form V-bottom
Materiale Polypropylene (Medical Grade)
Emballage 5 låseholdere med 96 rør
Well Shape V-bottom
Stregkode Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
Produktlinje Matrix
Sterilitet Sterile
Lukning inkluderet Yes
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Molded-in thermoplastic elastomer gasket
Kapacitet (engelsk) 0.0338 fl oz.
Dnase Free Yes
Egnet til formålet Steril og PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt