Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12326263
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Farve:
Klar
Ravgul
Emballage:
5 låsestativer med 96 rør
5 låseholdere med 96 rør
Bulk, 480 rør
Bulk, 480 rør
Egnet til formålet:
Steril og PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 4800
Artikelnummer. 12326263
Brand: Thermo Scientific™ 3741AMB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase, med disse 1,0 ml skruetoprør, der inkluderer farvekodede hætter for at forenkle opbevaring.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør. Disse rør er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Anvendes i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere, manuelt og automatiseret afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder, 2D ScrewTop Tubes opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov.
Funktioner:
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • Skru-top hætter har en blød silikone pakning, der passer til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativ er konstrueret af robust acrylonitril-butadienstyren (ABS) for at beskytte rør i tilfælde af utilsigtet tab
  • Skruetoprør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D stregkode er laser-ætset i bunden af hvert rør
  • 2D stregkode giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Kompatibel med vores udvalg af VisionMate læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør ad gangen
Strenge kvalitetskontrol
  • Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed
  • Hver 2D stregkode kontrolleres mod databasen af alle tidligere Thermo Scientific 2D stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter
  • Hvert rør er lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Produkttype Skrue Toprør
Lukningsfarve Rød
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 5
nr. pr. pakke 5
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Well Shape V-bund
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med indstøbt termoplastisk elastomer pakning
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Egnet til formålet Steril& PCR-klar