Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11631960
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Farve:
Klar
Ravgul
Emballage:
5 låsestativer med 96 rør
5 låsestativer med 96 rør
Bulk, 480 rør
Bulk, 480 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 4800
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Farve Emballage Pakningsstørrelse
11631960 Blå Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
10725784 Farveløs Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11661990 Rød Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11652000 Gul Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
12811981 Grøn Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11622010 Hvid Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11681980 Lilla Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
10089692 Farveløs Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12821991 Rød Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12841991 Gul Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12891981 Blå Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12801991 Grøn Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12831991 Hvid Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12811991 Lilla Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
10486143 Ikke inkluderet Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12336263 Ikke inkluderet Ravgul 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 4800
12326263 Rød Ravgul 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
13426888 Farveløs Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11631960 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3740BLU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.00 DKK
    2463.30 DKK / Pakke med 480
    Spare 406.70 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase, med disse 1,0 ml skruetoprør, der inkluderer farvekodede hætter for at forenkle opbevaring.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør. Disse rør er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Anvendes i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere, manuelt og automatiseret afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder, 2D ScrewTop Tubes opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov.
Funktioner:
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • Skru-top hætter har en blød silikone pakning, der passer til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativ er konstrueret af robust acrylonitril-butadienstyren (ABS) for at beskytte rør i tilfælde af utilsigtet tab
  • Skruetoprør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D stregkode er laser-ætset i bunden af hvert rør
  • 2D stregkode giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Kompatibel med vores udvalg af VisionMate læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør ad gangen
Strenge kvalitetskontrol
  • Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed
  • Hver 2D stregkode kontrolleres mod databasen af alle tidligere Thermo Scientific 2D stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter
  • Hvert rør er lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage Bulk, 480 rør
Stregkode Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med indstøbt termoplastisk elastomer pakning
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Skrue Toprør
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)