Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10725784
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Farve:
Klar
Ravgul
Emballage:
5 låsestativer med 96 rør
5 låsestativer med 96 rør
Bulk, 480 rør
Bulk, 480 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 4800
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Farve Emballage Pakningsstørrelse
10725784 Farveløs Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11661990 Rød Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11652000 Gul Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11631960 Blå Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
12811981 Grøn Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11622010 Hvid Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
11681980 Lilla Klar Bulk, 480 rør Pakke med 480
10089692 Farveløs Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12821991 Rød Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12841991 Gul Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12891981 Blå Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12801991 Grøn Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12831991 Hvid Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12811991 Lilla Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
10486143 Ikke inkluderet Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
12336263 Ikke inkluderet Ravgul 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 4800
12326263 Rød Ravgul 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
13426888 Farveløs Klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10725784 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 DKK
    2648.60 DKK / Pakke med 480
    Spare 51.40 DKK
    1% Slukket
På lager
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase, med disse 1,0 ml skruetoprør, der inkluderer farvekodede hætter for at forenkle opbevaring.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0mL ScrewTop rør. Disse rør er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Anvendes i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere, manuelt og automatiseret afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder, 2D ScrewTop Tubes opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er fremstillet af jomfruelig klasse VI medicinsk polypropylen
  • Skruetopdæksler har en blød silikonepakning, der tilpasser sig sammenfaldende overflader for at sikre prøvebevarelse
  • Stativerne er konstrueret af robust akrylonitrilbutadienstyren (ABS) for at beskytte rør mod utilsigtet tabning
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D-stregkode er laserætset i bunden af hvert rør
  • 2D-stregkode tillader dig at scanne og dekode rør på én gang uden at fjerne dem fra racket, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Kompatibel med vores læserudvalg VisionMate
Overlegent lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerpladsen og er kompatible med manuelle multikanalpipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Der findes flere muligheder for at afmontere et enkelt rør, 8 eller 96 rør ad gangen
Streng kvalitetskontrol
  • Hver 2D-stregkode scannes for læsbarhed
  • Hver 2D-stregkode kontrolleres mod databasen over alle tidligere Thermo Scientific 2D-stregkoder for at sikre, at der ikke er nogen dubletter
  • Hvert rør bliver lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Lukningsfarve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar (med hætten løsnet)
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage Bulk, 480 rør
Stregkode Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Virgin klasse VI medicinsk polypropylen med støbt termoplastisk elastomerpakning
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Lukketype Farveløse kasketter
Egnet til formålet Steril og PCR klar
Produkttype Skrue-toprør
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Gold)