Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensbeholdere
Description
Tilpas en række applikationer med unikt designet, innovativt Thermo Scientific™ Matrix reagensbeholdere. Disse sterile reservoirer tilbyder en ekstra bred base for at tilføje stivhed og stabilitet, hvilket hjælper med at undgå spild. Det 25 ml opdelte reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden; maksimering af genvinding, hvis du kun bruger en enkelt kanal og en lille mængde reagens.
- Trug i et trug maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
- Hældetude på alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
- Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
- Sterile reservoirer er pakket i snap- og riveposer, der bibeholder steriliteten, samtidig med at de er lette at åbne
Specifications
Specifications
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Reagensbeholder |
| nr. pr. sag | 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |