Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensbeholdere
Artikelnummer. 10795393
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
75 mL
100 mL
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Type:
Reagensbeholder
Reagensbeholder med skillevæg
Reservoarlåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Emballage:
10 poser á 10 stk
10 stk/pose
50 Individuelt indpakket
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Type Pakningsstørrelse Emballage
10795393 75 mL Polypropylen Reagensbeholder Pakke med 10 -
10495973 75 mL Polypropylen Reservoarlåg Pakke med 10 10 stk/pose
10141873 100 mL Polystyren Reagensbeholder - 10 poser á 10 stk
10375023 100 mL Polystyren Reagensbeholder Pakke med 50 50 Individuelt indpakket
10756354 25 mL Polystyren Reagensbeholder Pakke med 100 10 poser á 10 stk
10080263 25 mL Polystyren Reagensbeholder Pakke med 50 50 Individuelt indpakket
10225743 25 mL Polystyren Reagensbeholder med skillevæg Pakke med 100 10 poser á 10 stk
10435963 25 mL Polystyren Reagensbeholder med skillevæg Pakke med 50 50 Individuelt indpakket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10795393 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1113.84 DKK
    992.31 DKK / Pakke med 10
    Spare 121.53 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tilpas en række applikationer med disse unikt designede, innovative reagensbeholdere.
Tilpas en række applikationer med unikt designet, innovativt Thermo Scientific™ Matrix reagensbeholdere. Disse sterile reservoirer tilbyder en ekstra bred base for at tilføje stivhed og stabilitet, hvilket hjælper med at undgå spild. Det 25 ml opdelte reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden; maksimering af genvinding, hvis du kun bruger en enkelt kanal og en lille mængde reagens.
  • Trug i et trug maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
  • Hældetude på alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
  • Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
  • Sterile reservoirer er pakket i snap- og riveposer, der bibeholder steriliteten, samtidig med at de er lette at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
nr. pr. sag 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.