Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensbeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10495973
Kapacitet (metrisk):
25 mL
75 mL
100 mL
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Emballage:
10 poser á 10 stk
10 stk/pose
50 Individuelt indpakket
Type:
Reagensbeholder
Reagensbeholder med skillevæg
Reservoarlåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10495973
Brand: Thermo Scientific™ 8076
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpas en række applikationer med disse unikt designede, innovative reagensbeholdere.
Tilpas en række applikationer med unikt designet, innovativt Thermo Scientific™ Matrix reagensbeholdere. Disse sterile reservoirer tilbyder en ekstra bred base for at tilføje stivhed og stabilitet, hvilket hjælper med at undgå spild. Det 25 ml opdelte reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden; maksimering af genvinding, hvis du kun bruger en enkelt kanal og en lille mængde reagens.
  • Trug i et trug maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
  • Hældetude på alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
  • Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
  • Sterile reservoirer er pakket i snap- og riveposer, der bibeholder steriliteten, samtidig med at de er lette at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Reservoarlåg
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 10
Emballage 10 stk/pose