Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensbeholdere
Artikelnummer. 10225743
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
75 mL
100 mL
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Emballage:
10 poser á 10 stk
10 stk/pose
50 Individuelt indpakket
Type:
Reagensbeholder
Reagensbeholder med skillevæg
Reservoarlåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Emballage Type Pakningsstørrelse
10225743 25 mL Polystyren 10 poser á 10 stk Reagensbeholder med skillevæg Pakke med 100
10795393 75 mL Polypropylen - Reagensbeholder Pakke med 10
10495973 75 mL Polypropylen 10 stk/pose Reservoarlåg Pakke med 10
10141873 100 mL Polystyren 10 poser á 10 stk Reagensbeholder -
10375023 100 mL Polystyren 50 Individuelt indpakket Reagensbeholder Pakke med 50
10756354 25 mL Polystyren 10 poser á 10 stk Reagensbeholder Pakke med 100
10080263 25 mL Polystyren 50 Individuelt indpakket Reagensbeholder Pakke med 50
10435963 25 mL Polystyren 50 Individuelt indpakket Reagensbeholder med skillevæg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10225743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8095
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilpas en række applikationer med disse unikt designede, innovative reagensbeholdere.
Tilpas en række applikationer med unikt designet, innovativt Thermo Scientific™ Matrix reagensbeholdere. Disse sterile reservoirer tilbyder en ekstra bred base for at tilføje stivhed og stabilitet, hvilket hjælper med at undgå spild. Det 25 ml opdelte reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden; maksimering af genvinding, hvis du kun bruger en enkelt kanal og en lille mængde reagens.
Funktioner:
  • Trug i et trug maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
  • Hældetude på alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
  • Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
  • Sterile reservoirer er pakket i snap-og-riv-poser, der bibeholder steriliteten, samtidig med at de er lette at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder med skillevæg
Emballage 10 poser á 10 stk