Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensbeholdere
Artikelnummer. 10141873
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
75 mL
100 mL
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Emballage:
10 poser á 10 stk
10 stk/pose
50 Individuelt indpakket
Type:
Reagensbeholder
Reagensbeholder med skillevæg
Reservoarlåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Emballage Type Pakningsstørrelse
10141873 100 mL Polystyren 10 poser á 10 stk Reagensbeholder -
10795393 75 mL Polypropylen - Reagensbeholder Pakke med 10
10495973 75 mL Polypropylen 10 stk/pose Reservoarlåg Pakke med 10
10375023 100 mL Polystyren 50 Individuelt indpakket Reagensbeholder Pakke med 50
10756354 25 mL Polystyren 10 poser á 10 stk Reagensbeholder Pakke med 100
10080263 25 mL Polystyren 50 Individuelt indpakket Reagensbeholder Pakke med 50
10225743 25 mL Polystyren 10 poser á 10 stk Reagensbeholder med skillevæg Pakke med 100
10435963 25 mL Polystyren 50 Individuelt indpakket Reagensbeholder med skillevæg Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Codice prodotto. 10141873 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1997.79 DKK
    1163.07 DKK / Pakke med 100
    Spare 834.72 DKK
    41% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Tilpas en række applikationer med disse unikt designede, innovative reagensbeholdere.
Tilpas en række applikationer med unikt designet, innovativt Thermo Scientific™ Matrix reagensbeholdere. Disse sterile reservoirer tilbyder en ekstra bred base for at tilføje stivhed og stabilitet, hvilket hjælper med at undgå spild. Det 25 ml opdelte reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden; maksimering af genvinding, hvis du kun bruger en enkelt kanal og en lille mængde reagens.
Funktioner:
  • Trug i et trug maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
  • Hældetude på alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
  • Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
  • Sterile reservoirer er pakket i snap-og-riv-poser, der bibeholder steriliteten, samtidig med at de er lette at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Emballage 10 poser á 10 stk
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.