Beskrivelse
- Stor og overskuelig skærm med en praktisk menustruktur giver mulighed for en intuitiv betjening
- Fastgørelse med hurtig udløsning til hurtig og nem udskiftning af indsatser/tilbehør samt automatisk registrering af tilbehør
- Hurtig og effektiv blanding af væsker med op til 3.000 rpm og 3 mm rysterdiameter
- Reduceret ventetid via hurtige opvarmnings- og afkølingshastigheder på op til 6°C/min (opvarmning) eller 2,5°C/min ved sætpunktstemperaturer over omgivelsestemperaturen (køling, 0,5°C/min ved sætpunktstemperatur mellem omgivelsestemperatur og 15°C under omgivelsestemperaturen)
- To forskellige hastighedstilstande til prøvespecifik temperaturkontrol
- Automatisk udførelse af blande-, varme- og køleopgaver via programmerbare ramper
- Bredt udvalg af indsatser til reaktionsbeholdere og plader
- Intelligent hastighedstilpasning til isætning, tilbehør og fyldevolumen
- Trykstøbt aluminiumshus sørger for sikker positionering, fremragende stabilitet og robusthed i hverdagen
- Ingen krydskontaminering og et optimalt blandingsresultat.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 0.3 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | 10 rpm trin |
| Hastighedsområde | 0 til 3000 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | 1 °C til 100 °C |
| Stiktype | EU-stik |
| Temperatur nøjagtighed | 0,5 °C |
| Temperaturopløsning | 1 °C |
| Temperaturensartethed | 0,5 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |