Få mere at vide
IKA™ MATRIX Orbital Delta FP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16248681 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit unitSize
16248681 3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 16248681 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0030000751
IKA MATRIX Orbital Delta FP blander, opvarmer og har en universel holder til mikrotiterplader. Uanset om dets blodprøver, farmaceutiske midler, DNA/RNA-prøver eller ELISA analyser– prøver med selv de mindste volumener blandes pålideligt og fuldstændigt i alle laboratorieapplikationer.
  • Stort og overskueligt display med en praktisk menustruktur giver mulighed for intuitiv betjening
  • Stabil hurtiglås til hurtigt og nemt skift af indsatser og tilbehør samt automatisk redskabsdetektion
  • Hastigheder på op til 2.000 rpm og shakerdiameter på 3 mm sikrer, at væsken blandes hurtigt og effektivt
  • To forskellige hastighedstilstande til skånsom opvarmning af prøverne
  • Programmerbare ramper giver mulighed for automatisk udførelse af blande- og opvarmningsopgaver
  • Smart hastighedsjustering i henhold til indsats, vedhæftning og fyldevolumen
  • Trykstøbt aluminiumshus sørger for sikker positionering, fremragende stabilitet og robusthed i hverdagen
  • Ingen krydskontaminering og et optimalt blandingsresultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 0.3 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed 13 rpm trin
Hastighedsområde 0 til 2000 rpm
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4° til 100 °C
Stiktype EU-stik
Temperatur nøjagtighed 0,5 °C
Temperaturensartethed 0,5 (ved 20°°C til 45°°C); 1,5 °C
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Aluminium trykstøbt hus
Vægt (metrisk) 9.2 kg
Vise TFT
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Strømkabel; USB-kabel
Platform stil Fast vedhæftning
Timer rækkevidde 0 til 6000 min.