Beskrivelse
- Stort og overskueligt display med en praktisk menustruktur giver mulighed for intuitiv betjening
- Hastigheder på op til 1.500 rpm og shakerdiameter på 3 mm sikrer, at væsken blandes hurtigt og effektivt
- To forskellige hastighedstilstande til skånsom opvarmning af prøverne
- Programmerbare ramper giver mulighed for automatisk udførelse af blande- og opvarmningsopgaver
- Smart hastighedsjustering i henhold til indsats, vedhæftning og fyldevolumen
- Trykstøbt aluminiumshus sørger for sikker positionering, fremragende stabilitet og robusthed i hverdagen
- Ingen krydskontaminering og et optimalt blandingsresultat
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 0.3 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | 12 rpm trin |
| Hastighedsområde | 0 til 1500 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +4° til 100 °C |
| Rørkapacitet | 1.5 mL |
| Stiktype | EU-stik |
| Temperatur nøjagtighed | 0,5 °C |
| Temperaturopløsning | 1 °C |
| Temperaturensartethed | 0,5 (ved 20°°C til 45°°C); 1,5 °C |
| Vis mere |