Få mere at vide
IKA™ MATRIX Orbital Delta F0.5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16228681 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Orbit:
3 mm
Artikelnummer. Orbit
16228681 3 mm
1 options
Artikelnummer. 16228681 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0030000747
IKA MATRIX Orbital Delta F0.5 blandes og opvarmes med en fast indsats til 24 x 0,5 ml rør. Uanset om dets blodprøver, farmaceutiske midler, DNA/RNA-prøver eller ELISA analyser– prøver med selv de mindste volumener blandes pålideligt og fuldstændigt i alle laboratorieapplikationer.
  • Stort og overskueligt display med en praktisk menustruktur giver mulighed for intuitiv betjening
  • Hastigheder på op til 2.000 rpm og shakerdiameter på 3 mm sikrer, at væsken blandes hurtigt og effektivt
  • To forskellige hastighedstilstande til skånsom opvarmning af prøverne
  • Programmerbare ramper giver mulighed for automatisk udførelse af blande- og opvarmningsopgaver
  • Smart hastighedsjustering i henhold til indsats, vedhæftning og fyldevolumen
  • Trykstøbt aluminiumshus sikrer sikker positionering, fremragende stabilitet og hverdagsrobusthed.
  • Ingen krydskontaminering og et optimalt blandingsresultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 0.3 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed 11 rpm trin
Hastighedsområde 0 til 2000 rpm
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4° til 100 °C
Holder 24 x 38 ml rør
Rørkapacitet 0.5 mL
Stiktype EU-stik
Temperatur nøjagtighed 0,5 °C
Temperaturopløsning 1 °C
Temperaturensartethed 0,5 (ved 20°°C til 45°°C); 1,5 °C
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Aluminium trykstøbt hus
Dimensioner (L x B x H) 351 x 216 x 149 mm
Vægt (metrisk) 9.2 kg
Vise TFT
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Strømkabel; USB-kabel
Antal stillinger 24
Platform stil Fast vedhæftning
Timer rækkevidde 0 til 6000 min.