Få mere at vide
IKA™ MATRIX Orbital
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16298671 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
0 til 3000 rpm
Artikelnummer. Hastighedsområde
16298671 0 til 3000 rpm
1 options
MATRIX, Orbital, T10, AC10
Artikelnummer. 16298671 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0030000627
MATRIX, Orbital, T10, AC10
IKA MATRIX Orbital blander og er velegnet til variable skær. Uanset om dets blodprøver, farmaceutiske midler, DNA/RNA-prøver eller ELISA analyser– prøver med selv de mindste volumener blandes pålideligt og fuldstændigt i alle laboratorieapplikationer.
  • Stort og overskueligt display med en praktisk menustruktur giver mulighed for intuitiv betjening
  • Hastigheder på op til 3.000 rpm og shakerdiameter på 3 mm sikrer, at væsken blandes hurtigt og effektivt
  • To forskellige hastighedstilstande for optimal blanding
  • Hastighedsjustering efter indsats, påsætning og fyldevolumen
  • Trykstøbt aluminiumshus sørger for sikker positionering, fremragende stabilitet og robusthed i hverdagen
  • Ingen krydskontaminering og et optimalt blandingsresultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 0.3 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed 15 rpm trin
Hastighedsområde 0 til 3000 rpm
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Aluminium trykstøbt hus
Vægt (metrisk) 7.2 kg
Vise TFT
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Strømkabel; USB-kabel
Platform stil Fast vedhæftning
Timer rækkevidde 0 til 6000 min.