Få mere at vide
Matrixolie, 20 centistoke kulbrinteolie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461947
Skift visning
Mængde:
470 mL
1 gal.
3.8 L
Pakningsstørrelse:
1 GAL
3.8 L
470ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461947 3.8 L 3.8 L
15451947 470 mL 470ml
11325088 1 gal. 1 GAL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044012.=C
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64742-65-0
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-65-0
MDL nummer MFCD00147539
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Matrix oil
Navn note 20 centistoke kulbrinteolie
Lugt Petroleum-lignende
Fysisk form Væske
Type Standard
Mængde 3.8 L