missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Matrixolie, 20 centistoke kulbrinteolie, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15451947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
470 mL
3.8 L
Pakningsstørrelse:
3.8 L
470ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451947 470 mL 470ml
15461947 3.8 L 3.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15451947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044012.#2
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 64742-65-0
MDL nummer MFCD00147539

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Matrix oil
Navn note 20 centistoke hydrocarbon oil
Lugt Petroleum-like
Fysisk form Væske
Mængde 470 mL

RUO– Kun brug til forskning

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.