Få mere at vide
MP Biomedicals™ Matrix - Grøn (Bulk Matrix fra FastRNA Grøn)
Artikelnummer. 15719190 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 15719190
Brand: MP Biomedicals™ 116040801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Matrix - Grøn (Bulk Matrix fra FastRNA Grøn) har 1,4 mm keramiske kugler, der er klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer. Må kun bruges til undersøgelsesformål.
  • 1,4 mm keramiske kugler
  • Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer
  • Kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Zirkoniumoxidbelagte perler
Farve Off White
Diameter (engelsk) 0,06 tommer.
Diameter (metrisk) 1.4 mm
Til brug med (udstyr) FastPrep™ instrumenter eller enhver perlevisker.
Emballagetype Bulk pakket
Produkttype Keramiske kugler
Mængde 1 kg