Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør
Beskrivelse
Optimer elektroniske pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør, som omfatter pipettestativer, rørstativer, strømforsyninger og andet tilbehør.
Pipetter stativer:
- Enkelt stativ: Fritstående metalenhed indeholder en Matrix elektronisk enkelt- eller flerkanalspipetter
- Vægstativ med tre positioner: til Matrix elektronisk enkelt- eller flerkanalspipetter; inkluderer monteringsbeslag
- Seks-positions roterende stativ: ideel til laboratorier, der bruger flere pipettere; roterer frit for at holde din bordplade pæn
Rørstativer:
- Udnyt det fulde udbytte af det udvidelige spidssystem på en Matrix EXP eller Equalizer pipette
- To forskellige rørstativer fås til enkel omformatering fra rør til mikroplader
- Arbejd med enten 12x 75 mm eller 13x 100 mm reagensglas i et 8 12 xeller″ 5 12x″ format
- Mikrocentrifugerørstativ fungerer med enten 0,5 eller 1,5 ml rør
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | NiMH |
| Oversigt | Batterier, NiMH genopladelige |
| Til brug med | Matrix elektronisk pipette |
| Type | Genopladelige batterier (NiCad) |