Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10089882
Type:
Genopladelige batterier (NiCad)
Pipetter Stand, 6-position
Rechargeable Batteries (NiMH)
Strømforsyning (UK)
Til brug med:
Matrix Elec enkeltkanalspipette
Matrix Electronic Pipette
Matrix elektronisk pipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10089882
Brand: Thermo Scientific™ 1096
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer elektroniske pipettere med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør, som omfatter pipettestativer, rørstativer og strømforsyninger.
Optimer elektroniske pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør, som omfatter pipettestativer, rørstativer, strømforsyninger og andet tilbehør.
Pipetter stativer:
  • Enkelt stativ: Fritstående metalenhed indeholder en Matrix elektronisk enkelt- eller flerkanalspipetter
  • Vægstativ med tre positioner: til Matrix elektronisk enkelt- eller flerkanalspipetter; inkluderer monteringsbeslag
  • Seks-positions roterende stativ: ideel til laboratorier, der bruger flere pipettere; roterer frit for at holde din bordplade pæn
Rørstativer:
  • Udnyt det fulde udbytte af det udvidelige spidssystem på en Matrix EXP eller Equalizer pipette
  • To forskellige rørstativer fås til enkel omformatering fra rør til mikroplader
  • Arbejd med enten 12x 75 mm eller 13x 100 mm reagensglas i et 8 12 xeller″ 5 12x″ format
  • Mikrocentrifugerørstativ fungerer med enten 0,5 eller 1,5 ml rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Strømforsyning, enkeltkanal elektronisk, 240V 50Hz (England)
Til brug med Matrix Elec enkeltkanalspipette
Type Strømforsyning (UK)
Stiktype Storbritannien
Elektriske krav 240V 50Hz
Spænding 240 V
Frekvens 50 Hz