Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør
Artikelnummer. 10015284
Type:
Genopladelige batterier (NiCad)
Genopladelige batterier (NiMH)
Pipetterstativ, 6 positioner
Strømforsyning (UK)
Til brug med:
Matrix Elec enkeltkanalspipette
Matrix Elektronisk Pipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10015284
Brand: Thermo Scientific™ 609211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer elektroniske pipettere med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør, som omfatter pipettestativer, rørstativer og strømforsyninger.
Optimer elektroniske pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektronisk pipettetilbehør, som omfatter pipettestativer, rørstativer, strømforsyninger og andet tilbehør.
Pipetter Stands:
  • Single stand: free-standing metal unit holds one Matrix electronic single or multichannel pipetter
  • Three-position wall rack: for Matrix electronic single or multichannel pipetter; includes mounting hardware
  • Six-position revolving stand: ideal for labs using multiple pipetters; rotates freely to keep your benchtop tidy
Tube Racks:
  • Take full advantage of the expandable tip system on a Matrix EXP or Equalizer pipetter
  • Two different tube racks are available for simple reformatting from tubes to microplates
  • Work with either 12 × 75mm or 13 × 100mm test tubes in an 8×12″ or 5×12″ format
  • Microcentrifuge tube rack works with either 0.5 or 1.5mL tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Batteries, NiMH Rechargeable, for Multichannel Pipetter
Til brug med Matrix Elektronisk Pipette
Type Genopladelige batterier (NiMH)