Beskrivelse
- Stor og overskuelig skærm med en praktisk menustruktur giver mulighed for en intuitiv betjening
- Reduceret ventetid gennem hurtige opvarmnings- og afkølingshastigheder på op til °5,5 C/min (opvarmning) °eller 2 C/min (køling, ved sætpunktstemperatur mellem omgivelsestemperatur og 30 °C under omgivelsestemperatur)
- Fastgørelse med hurtig udløsning til hurtig og nem udskiftning af indsatser/tilbehør samt automatisk registrering af tilbehør
- Automatisk udførelse af opvarmnings- og køleopgaver gennem programmerbare ramperAluminiumsstøbt hus sikrer sikker positionering, fremragende stabilitet og daglig robusthed
Enheden er ideel til adskillige applikationer i laboratorier, såsom:
- Tempering af prøver
- Syntese af cDNA
- Enzymkatalyseret binding af RNA eller DNA (ligation)
- Skånsom optøning af prøvemateriale
- Strukturel ændring af DNA, RNA og proteiner (denaturering)
- ELISA analyser
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (metrisk) | 0.3 kg |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +110 °C |
| Stiktype | EU-stik |
| Temperatur nøjagtighed | 0,5 °C |
| Temperaturopløsning | 1 °C |
| Temperaturensartethed | 0,5 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Aluminium trykstøbt hus |
| Dimensioner (L x B x H) | 351 x 216 x 127 mm |
| Vægt (metrisk) | 9.5 kg |
| Vis mere |