Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10611354
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Volumen (metrisk) Nå:
240μ L
1200μ L
2200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Well Shape Volumen (metrisk) Nå unitSize
10611354 Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 240μ L Pakke med 80
10131583 Ikke steril Rund 1200μ L Pakke med 40
10385023 Ikke steril Rund 2200μ L Pakke med 40
10462214 Steril Rund 2200μ L Pakke med 40
10069932 Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 240μ L Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10611354 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4325
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse DeepWell™ opbevaringsblokke som moderplader, når der oprettes sammensatte biblioteker fra automatiserede væskehåndteringsinstrumenter.
Når du opretter sammensatte biblioteker ved hjælp af automatiserede væskehåndteringsinstrumenter, brug Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke som moderplade. Disse stærke blokke er konstrueret af polypropylen og er kemisk resistente og opfylder alle standard mikropladespecifikationer. Det unikke skorstensbrønddesign på 1mL blcok reducerer risikoen for krydskontaminering mellem brønde under pipettering, mens 2mL blokken har udskårne sider for nem håndtering og placering på robotsystemer.
Funktioner:
  • Alfanumeriske notationer forenkler identifikation af brønde
  • Industristandardfodaftryk sikrer kompatibilitet med forseglere, stablere og væskehåndteringsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Oversigt Konstrueret af polypropylen; Kemisk resistent
Array 16 x 24
Emballage 80 Pk., 80 Sager
Farve Klar
Produkttype Deepwell Opbevaringsblok
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 240μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
nr. pr. sag 80
nr. pr. pakke 80