Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke
Description
Når du opretter sammensatte biblioteker ved hjælp af automatiserede væskehåndteringsinstrumenter, brug Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke som moderplade. Disse stærke blokke er konstrueret af polypropylen og er kemisk resistente og opfylder alle standard mikropladespecifikationer. Det unikke skorstensbrønddesign på 1mL blcok reducerer risikoen for krydskontaminering mellem brønde under pipettering, mens 2mL blokken har udskårne sider for nem håndtering og placering på robotsystemer.
Funktioner:
- Alfanumeriske notationer forenkler identifikation af brønde
- Industristandardfodaftryk sikrer kompatibilitet med forseglere, stablere og væskehåndteringsmaskiner
Specifications
Specifications
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel. |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 40 Pk., 40 Sager |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | Opbevaring af polypropylen og prøveforberedelsesplade |
| Show More |